missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CLIP170 Antibody (CL4844) [Allophycocyanin], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30293141 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30293141 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30293141

Marke: Novus Biologicals NBP261143APC

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

CLIP170 Monoclonal antibody specifically detects CLIP170 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CLIP170
Anwendungen Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon CL4844
Konjugat APC
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias CAP-GLY domain containing linker protein 1, CLIP, CLIP170, CLIP-170Reed-Sternberg intermediate filament-associated protein, CYLN1MGC131604, cytoplasmic linker 1, Cytoplasmic linker protein 1, Cytoplasmic linker protein 170 alpha-2, Reed-Steinberg cell-expressed intermediate filament-associated protein, Restin, restin (Reed-Steinberg cell-expressed intermediate filament-associated protein), RSNCAP-Gly domain-containing linker protein 1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was developed using a recombinant protein derived from P30622, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Dendritic Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6249
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4⪚C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.