Learn More
- Home
- Products
- Pipettierprodukte
- Pipettenspitzen
- Pipettenspezifische Spitzen
- Thermo Scientific™ ClipTip™ Pipettenspitzen
Thermo Scientific™ ClipTip™ Pipettenspitzen
Artikelnummer. 13266249
| Artikelnummer. | Volumen (metrisch) | Sterilität | Format | Spitzenform | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 13266249 | 50 μl | Unsteril | Racks | Geringe Retention | 960 Stück |
| 15296293 | 12,5 μl | Unsteril | Racks | Standard | 960 Stück |
| 15206303 | 12,5 μl | Steril | Racks | Standard | 960 Stück |
| 15226303 | 1250 μl | Unsteril | Racks | Geringe Retention | 768 Stück |
| 15236303 | 1250 μl | Steril | Racks | Geringe Retention | 768 Stück |
| 15246303 | 1250 μl | Unsteril | Nachfülldeck | Geringe Retention | 768 Stück |
| 15256303 | 1250 μl | Steril | Nachfülldeck | Geringe Retention | 768 Stück |
| 13216269 | 1000 μl | Steril | Racks | Geringe Retention | 768 Stück |
| 13216249 | 20 μl | Unsteril | Racks | Geringe Retention | 960 Stück |
| 13206259 | 200 μl | Unsteril | Racks | Geringe Retention | 960 Stück |
| 13246259 | 300 μl | Unsteril | Racks | Geringe Retention | 960 Stück |
| 13296259 | 1000 μl | Unsteril | Racks | Geringe Retention | 768 Stück |
| 13246249 | 20 μl | Steril | Nachfülldeck | Geringe Retention | 960 Stück |
| 13296249 | 50 μl | Steril | Nachfülldeck | Geringe Retention | 960 Stück |
| 13236259 | 200 μl | Steril | Nachfülldeck | Geringe Retention | 960 Stück |
| 13276259 | 300 μl | Steril | Nachfülldeck | Geringe Retention | 960 Stück |
| 13226269 | 1000 μl | Steril | Nachfülldeck | Geringe Retention | 768 Stück |
| 13236249 | 20 μl | Unsteril | Nachfülldeck | Geringe Retention | 960 Stück |
| 13286249 | 50 μl | Unsteril | Nachfülldeck | Geringe Retention | 960 Stück |
| 13226259 | 200 μl | Unsteril | Nachfülldeck | Geringe Retention | 960 Stück |
| 13266259 | 300 μl | Unsteril | Nachfülldeck | Geringe Retention | 960 Stück |
| 13206269 | 1000 μl | Unsteril | Nachfülldeck | Geringe Retention | 768 Stück |
| 13226249 | 20 μl | Steril | Racks | Geringe Retention | 960 Stück |
| 13276249 | 50 μl | Steril | Racks | Geringe Retention | 960 Stück |
| 13216259 | 200 μl | Steril | Racks | Geringe Retention | 960 Stück |
| 13256259 | 300 μl | Steril | Racks | Geringe Retention | 960 Stück |
| 15942011 | 12,5 μl | Unsteril | Racks | Extra lang | 960 Stück |
| 15952011 | 12,5 μl | Steril | Racks | Extra lang | 960 Stück |
| 15982011 | 300 μl | Unsteril | Racks | Extra lang | 768 Stück |
| 15992011 | 300 μl | Steril | Racks | Extra lang | 768 Stück |
| 15902021 | 300 μl | Unsteril | Nachfülldeck | Extra lang | 960 Stück |
| 15912021 | 300 μl | Steril | Nachfülldeck | Extra lang | 960 Stück |
Artikelnummer. 13266249
Marke: Thermo Scientific™ 94410250
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "27925" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Sicher und dicht für jede Probe. Thermo Scientific ClipTip™ Pipettenspitzen gewährleisten eine vollständige Abdichtung jedes Kanals. Gleichzeitig bleibt der Kraftaufwand zum Aufnehmen und Abwerfen der Spitze gering. Die aufgenommenen Spitzen bleiben fest an der Pipette und können nicht abfallen – egal welcher Druck bei der Applikation angewendet wird. Das innovative F1-ClipTip System hält die Spitze nur so lange fest und absolut dicht an der Pipette, bis sie vom Anwender bewusst abgeworfen wird.
- ClipTip Pipettenspitzen besitzen 'Clips' zum sicheren Einrasten der Spitzen, sodass jeder Kanal vollständig abgedichtet wird. Dadurch können sich die Spitzen auch bei hohem Druck nicht lösen. Die ClipTip Spitzen lassen sich durch leichten Kontakt sicher an der F1-ClipTip Pipette befestigen, wodurch ein unnötig hoher Kraftaufwand beim Aufnehmen entfällt.
- ClipTip Pipettenspitzen besitzen eine geringe Retention und ermöglichen so eine maximale Probenrückgewinnung.
- Garantiert frei von Verunreinigungen durch RNase, DNase, DNA, ATP und Endotoxin.
- Das ClipTip Nachfüllsystem verwendet recycelte Komponenten und 30 % weniger Kunststoff.
- Wählen Sie aus fünf Größen: 20, 50, 200, 300 und 1.000 μl.
- Jeder Spitzeneinsatz ist mit Chargen- und Volumenangaben bedruckt. Die praktische Farbkodierung ermöglicht eine einfache Zuordnung der Farbe der F1-ClipTip Pipette zum entsprechenden ClipTip Spitzen-Rack.
Garantie
Begrenzte Garantiezeit:Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | ClipTip 50, ohne Filter, nicht steril, Gestell |
| Volumen (metrisch) | 50 μl |
| Gefiltert | Ungefiltert |
| Sterilität | Unsteril |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Länge (angloamerikanisch) | 2,01 in. |
| Länge (metrisch) | 5,1 cm |
| Format | Racks |
| Spitzenform | Geringe Retention |
| Verpackung | 10 x 96 Spitzen/Rack |
| Farbcode | Violett |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Thermo Scientific F1-ClipTip |
| Produktlinie | ClipTip |
| Fit for Purpose | PCR-fähig |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß unseren Garantiebestimmungen und -ausschlüsse, die Bestandteil unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind, gewähren wir für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab Datum des Versandtages. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.