Learn More
- Home
- Products
- Pipettierprodukte
- Pipettenspitzen
- Pipettenspezifische Spitzen
- Thermo Scientific™ ClipTip™ Pipettenspitzen
Thermo Scientific™ ClipTip™ Pipettenspitzen
Artikelnummer. 15256303
| Artikelnummer. | Volumen (metrisch) | Sterilität | Format | Spitzenform | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 15256303 | 1250 μl | Steril | Nachfülldeck | Geringe Retention | 768 Stück |
| 15296293 | 12,5 μl | Unsteril | Racks | Standard | 960 Stück |
| 15206303 | 12,5 μl | Steril | Racks | Standard | 960 Stück |
| 15226303 | 1250 μl | Unsteril | Racks | Geringe Retention | 768 Stück |
| 15236303 | 1250 μl | Steril | Racks | Geringe Retention | 768 Stück |
| 15246303 | 1250 μl | Unsteril | Nachfülldeck | Geringe Retention | 768 Stück |
| 13216269 | 1000 μl | Steril | Racks | Geringe Retention | 768 Stück |
| 13216249 | 20 μl | Unsteril | Racks | Geringe Retention | 960 Stück |
| 13206259 | 200 μl | Unsteril | Racks | Geringe Retention | 960 Stück |
| 13246259 | 300 μl | Unsteril | Racks | Geringe Retention | 960 Stück |
| 13296259 | 1000 μl | Unsteril | Racks | Geringe Retention | 768 Stück |
| 13246249 | 20 μl | Steril | Nachfülldeck | Geringe Retention | 960 Stück |
| 13296249 | 50 μl | Steril | Nachfülldeck | Geringe Retention | 960 Stück |
| 13236259 | 200 μl | Steril | Nachfülldeck | Geringe Retention | 960 Stück |
| 13276259 | 300 μl | Steril | Nachfülldeck | Geringe Retention | 960 Stück |
| 13226269 | 1000 μl | Steril | Nachfülldeck | Geringe Retention | 768 Stück |
| 13236249 | 20 μl | Unsteril | Nachfülldeck | Geringe Retention | 960 Stück |
| 13286249 | 50 μl | Unsteril | Nachfülldeck | Geringe Retention | 960 Stück |
| 13226259 | 200 μl | Unsteril | Nachfülldeck | Geringe Retention | 960 Stück |
| 13266259 | 300 μl | Unsteril | Nachfülldeck | Geringe Retention | 960 Stück |
| 13206269 | 1000 μl | Unsteril | Nachfülldeck | Geringe Retention | 768 Stück |
| 13226249 | 20 μl | Steril | Racks | Geringe Retention | 960 Stück |
| 13276249 | 50 μl | Steril | Racks | Geringe Retention | 960 Stück |
| 13216259 | 200 μl | Steril | Racks | Geringe Retention | 960 Stück |
| 13256259 | 300 μl | Steril | Racks | Geringe Retention | 960 Stück |
| 13266249 | 50 μl | Unsteril | Racks | Geringe Retention | 960 Stück |
| 15942011 | 12,5 μl | Unsteril | Racks | Extra lang | 960 Stück |
| 15952011 | 12,5 μl | Steril | Racks | Extra lang | 960 Stück |
| 15982011 | 300 μl | Unsteril | Racks | Extra lang | 768 Stück |
| 15992011 | 300 μl | Steril | Racks | Extra lang | 768 Stück |
| 15902021 | 300 μl | Unsteril | Nachfülldeck | Extra lang | 960 Stück |
| 15912021 | 300 μl | Steril | Nachfülldeck | Extra lang | 960 Stück |
Artikelnummer. 15256303
Marke: Thermo Scientific™ 94410818
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "27925" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Descripción
Sicher und dicht für jede Probe. Thermo Scientific ClipTip™ Pipettenspitzen gewährleisten eine vollständige Abdichtung jedes Kanals. Gleichzeitig bleibt der Kraftaufwand zum Aufnehmen und Abwerfen der Spitze gering. Die aufgenommenen Spitzen bleiben fest an der Pipette und können nicht abfallen – egal welcher Druck bei der Applikation angewendet wird. Das innovative F1-ClipTip System hält die Spitze nur so lange fest und absolut dicht an der Pipette, bis sie vom Anwender bewusst abgeworfen wird.
Eigenschaften:
- ClipTip Pipettenspitzen verfügen über „Clips“ zum Einrasten der Spitzen und für eine vollständige Abdichtung
- Jedes Mal, wenn die ClipTip Pipettenspitzen eingeschaltet sind, werden sie versiegelt und lösen sich nicht, egal, wie hoch der Anwendungsdruck ist
- ClipTip Spitze rastet mit geringem Kraftaufwand bei leichtem Kontakt an der F1-ClipTip Pipette sicher ein.
Geringe Retention
- Jede ClipTip Pipettenspitze ermöglicht durch geringe Retention eine maximale Probenrückgewinnung
Bewährte Qualität
- Zertifiziert frei von Kontaminationen durch RNase, DNase, DNA, ATP und Endotoxin
Umweltfreundlich
- Das ClipTip Nachfüllsystem besteht aus Recycling-Komponenten und 30 % weniger Kunststoff.
Umfangreiche Spitzenauswahl
- Wählen Sie zwischen fünf verschiedenen Größen: 20, 50, 200, 300 und 1.000 μl
Unmittelbare Nachverfolgbarkeit
- Chargennummer und Volumenangabe sind auf jedem Spitzeneinsatz aufgedruckt. Die farbliche Kennzeichnung erleichtert die Zuordnung der passenden Spitze zur Pipette.
Hinweis:
Die Verfügbarkeit dieses Artikels ist landesspezifisch.
Servicio Técnico
Begrenzte Garantiezeit:Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Especificaciones
Especificaciones
| Beschreibung | ClipTip 1250, ohne Filter, steril, Nachfüllpackung |
| Volumen (metrisch) | 1250 μl |
| Gefiltert | Ungefiltert |
| Sterilität | Steril |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Länge (angloamerikanisch) | 4,06 in. |
| Länge (metrisch) | 10,3 cm |
| Format | Nachfülldeck |
| Spitzenform | Geringe Retention |
| Verpackung | 8 x 96 Spitzen/Einsatz (Nachfülleinsatz) |
| Farbcode | Türkis |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Thermo Scientific E1-ClipTip, Thermo Scientific F1-ClipTip |
| Produktlinie | ClipTip |
| Fit for Purpose | Steril & PCR-fähig |
| Mostrar más Mostrar menos |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß unseren Garantiebestimmungen und -ausschlüsse, die Bestandteil unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind, gewähren wir für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab Datum des Versandtages. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.