Learn More
Clobetasol (1 mg/ml in Methanol), TRC
Artikelnummer. 30010234
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 x 1 mL
Packungsgröße:
5 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30010234 5 x 1 mL 5 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30010234 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCKIT83405X1ML
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Clobetasol
CAS 25122-41-2
Summenformel C22 H28 Cl F O4
Menge 5 x 1 mL
Synonym Clobetasol, 21-Chloro-9-fluoro-11beta,17-dihydroxy-16beta-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, Clobetasol Propionate Imp. G (EP), Betamethasone Imp. B (EP), Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 21-chloro-9-fluoro-11,17-dihydroxy-16-methyl-, (11β,16β)-, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 21-chloro-9-fluoro-11β,17-dihydroxy-16β-methyl- (8CI), (11β,16β)-21-Chloro-9-fluoro-11,17-dihydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 21-Chloro-9-fluoro-11β,17-dihydroxy-16β-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, Dovate
InChI-Formel InChI=1S/C22H28ClFO4/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,24)17(26)10-20(16,3)22(12,28)18(27)11-23/h6-7,9,12,15-17,26,28H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15-,16-,17-,19-,20-,21-,22-/m0/s1
SMILES C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CCl
IUPAC-Name (8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-17-(2-Chloracetyl)-9-Fluoro-11,17-Dihydroxy-10,13,16-Trimethyl-6,7,8,11,12,14,15,16-Octahydrocyclopenta[a]Phenanthren-3-One
Molekulargewicht (g/mol) 410.91
Formelmasse 410.166
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Clobetasol 1 mg/mL