Learn More
Clomipramine hydrochloride
Artikelnummer. 15424869
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15424869 1 g 1 Gramm
15434869 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15424869 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J62485.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Potent, selective 5-HT uptake blocker | CAS: 17321-77-6 | C19H24Cl2N2 | 351.315 g/mol
Potent, selective 5-HT uptake blocker
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17321-77-6
Summenformel C19H24Cl2N2
Molekulargewicht (g/mol) 351.315
MDL-Nummer MFCD00069234
InChI-Schlüssel WIMWMKZEIBHDTH-UHFFFAOYSA-N
Synonym clomipramine hydrochloride, anafranil, clomipramine hcl, 3-3-chloro-10,11-dihydro-5h-dibenzo b,f azepin-5-yl-n,n-dimethylpropan-1-amine hydrochloride, anaphranil, 3-chloroimipramine hydrochloride, chloroimipramine monohydrochloride, chlorimipramine hydrochloride, unii-2lxw0l6gwj
PubChem CID 68539
ChEBI CHEBI:3755
IUPAC-Name 3-(2-chloro-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-11-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine;hydrochloride
SMILES CN(C)CCCN1C2=CC=CC=C2CCC3=C1C=C(C=C3)Cl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Clomipramine hydrochloride
Schmelzpunkt 189°C to 190°C
Farbe Weiß
Menge 1 g
Merck Index 14,2387
Formelmasse 351.32
Physikalische Form Pulver
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Clomipramine hydrochloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Clomipramine hydrochloride