Learn More
Clomipramine hydrochloride, Thermo Scientific™
Potent, selective 5-HT uptake blocker
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar J62485.06
Menge 5g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15434869
  • 130.00 € / 5 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
17321-77-6
351.315
WIMWMKZEIBHDTH-UHFFFAOYSA-N
68539
3-(2-chloro-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-11-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine;hydrochloride
C19H24Cl2N2
MFCD00069234
clomipramine hydrochloride, anafranil, clomipramine hcl, 3-3-chloro-10,11-dihydro-5h-dibenzo b,f azepin-5-yl-n,n-dimethylpropan-1-amine hydrochloride, anaphranil, 3-chloroimipramine hydrochloride, chloroimipramine monohydrochloride, chlorimipramine hydrochloride, unii-2lxw0l6gwj
CHEBI:3755
CN(C)CCCN1C2=CC=CC=C2CCC3=C1C=C(C=C3)Cl.Cl
Spezifikation
Clomipramine hydrochloride
C19H24Cl2N2
5g
clomipramine hydrochloride, anafranil, clomipramine hcl, 3-3-chloro-10,11-dihydro-5h-dibenzo b,f azepin-5-yl-n,n-dimethylpropan-1-amine hydrochloride, anaphranil, 3-chloroimipramine hydrochloride, chloroimipramine monohydrochloride, chlorimipramine hydrochloride, unii-2lxw0l6gwj
CN(C)CCCN1C2=CC=CC=C2CCC3=C1C=C(C=C3)Cl.Cl
351.315
CHEBI:3755
17321-77-6
MFCD00069234
14,2387
WIMWMKZEIBHDTH-UHFFFAOYSA-N
3-(2-chloro-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-11-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine;hydrochloride
68539
351.32
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation