Learn More
Clomipraminhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30132645
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Milligramm
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30132645 100 mg 100 Milligramm
17944455 1 g 1 Gramm
17983295 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30132645 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC587050100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17321-77-6
Summenformel C19 H23 Cl N2 . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 351.31
Synonym 5H-Dibenz[b,f]azepine, 3-chloro-5-[3-(dimethylamino)propyl]-10,11-dihydro-, monohydrochloride (8CI), 5H-Dibenz[b,f]azepine-5-propanamine, 3-chloro-10,11-dihydro-N,N-dimethyl-, monohydrochloride (9CI), 3-Chloro-5-(3-dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, 3-Chloroimipramine hydrochloride, Anafranil, Anaphranil, Anatranil, Chlorimipramine hydrochloride, Chloroimipramine monohydrochloride, Clomipramine hydrochloride
IUPAC-Name 3-(2-Chlor-5,6-Dihydrobenzo[b][1]Benzazepin-11-yl)-N,N-Dimethylpropan-1-amin; Hydrochlorid
SMILES Cl.CN(C)CCCN1c2ccccc2CCc3ccc(Cl)cc13
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Clomipramine Hydrochloride
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H23ClN2.ClH/c1-21(2)12-5-13-22-18-7-4-3-6-15(18)8-9-16-10-11-17(20)14-19(16)22;/h3-4,6-7,10-11,14H,5,8-9,12-13H2,1-2H3;1H
Formelmasse 350.1317
Reinheit (%) >95%