missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Clopidogrel Alcohol, Mikromol™

Artikelnummer. 17920496
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
17920496 100 mg 100 Milligramm
17901686 25 mg 25 Milligramm
30461463 4 x 25 mg -
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17920496

Marke: Mikromol MM0455.09

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Clopidogrel Alcohol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Clopidogrel Alcohol
CAS 1227294-01-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Clopidogrel Alcohol
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C15 H16 Cl N O S
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Clopidogrel Alcohol
InChI-Formel InChI=1S/C15H16ClNOS/c16-13-4-2-1-3-12(13)14(10-18)17-7-5-15-11(9-17)6-8-19-15/h1-4,6,8,14,18H,5,7,9-10H2/t14-/m1/s1
SMILES OC[C@@H](N1CCc2sccc2C1)c3ccccc3Cl
IUPAC-Name (2S)-2-(2-chlorophenyl)-2-(6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyridin-5-yl)ethanol
Molekulargewicht (g/mol) 293.81
Menge 100 mg
Formelmasse 293.0641 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.