Learn More
Clopidogrel thiolactone, MedChemExpress
Artikelnummer. 16482947
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16482947 50 mg -
16476888 10 mg 10 Milligramm
16459427 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16482947 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY15876
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Clopidogrel thiolactone is a P2Y12 receptor inhibitor, is a potent antiplatelet agent.
Clopidogrel thiolactone is a P2Y12 receptor inhibitor, is a potent antiplatelet agent.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Clopidogrel thiolactone
CAS 1147350-75-1
Farbe Reddish Brown
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C16H16ClNO3S
Menge 50 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (148.01 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OC)[C@@H](N1CCC(S2)C(C1)=CC2=O)C3=C(Cl)C=CC=C3
Molekulargewicht (g/mol) 337.82
Formelmasse 337.82
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation