missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Clopidol, TRC

Artikelnummer. 30138481
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138481 10 g 10 Gramm
17962235 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30138481 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC58728510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 2971-90-6
Summenformel C7 H7 Cl2 N O
Molekulargewicht (g/mol) 192.04
Synonym 3,5-Dichloro-2,6-dimethyl-4-pyridinol, 2,6-Dimethyl-3,5-dichloro-4-hydroxypyridine, 2,6-Dimethyl-3,5-dichloro-4-pyridinol, 3,5-Dichloro-2,6-dimethyl-4-hydroxypyridine, 3,5-Dichloro-2,6-dimethylpyridinol, 3,5-Dichloro-4-hydroxy-2,6-dimethylpyridine, Clopidol, Coccidiostat C, Coyden, Coyden 25, Farmcoccid, Lerbek, Methylchloropindol, Methylchlorpindol, Meticlorpindol, NSC 253479, Pharmcoccid, Pharmcoccid 10, WR 61112
IUPAC-Name 3,5-Dichlor-2,6-Dimethylpyridin-4-ol
SMILES Cc1nc(C)c(Cl)c(O)c1Cl

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Clopidol
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H7Cl2NO/c1-3-5(8)7(11)6(9)4(2)10-3/h1-2H3,(H,10,11)
Formelmasse 190.9905
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.