Learn More
Closantel 1000 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30321673
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30321673 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30321673 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA11691500AL1000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Closantel
CAS 57808-65-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Closantel
Versandbedingung +20 °C
Summenformel C22 H14 Cl2 I2 N2 O2
Konzentration 1.000 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym N-[5-chloro-4-[(4-chlorophenyl)cyanomethyl]-2-methylphenyl]-2-hydroxy-3,5-diiodobenzamide, Closantel, Clozantin, NSC 335306, Seponver, Zycloz
InChI-Formel InChI=1S/C22H14Cl2I2N2O2/c1-11-6-15(17(10-27)12-2-4-13(23)5-3-12)18(24)9-20(11)28-22(30)16-7-14(25)8-19(26)21(16)29/h2-9,17,29H,1H3,(H,28,30)
SMILES Cc1cc(C(C#N)c2ccc(Cl)cc2)c(Cl)cc1NC(=O)c3cc(I)cc(I)c3O
IUPAC-Name N-[5-Chlor-4-[(4-chlorphenyl)-cyanomethyl]-2-methylphenyl]-2-hydroxy-3,5-diiodbenzamid
Solvent or Matrix Acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 663.07
Menge 1 mL
Formelmasse 661,8522 g/mol