Learn More
Buerkle™ Close-it™ Lebensmittelkontrolle& Pharma
Artikelnummer. 15276486 Alle ansehen Bürkle Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
95 x 95 mm
Packungsgröße:
500 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
15276486 95 x 95 mm 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15276486 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 53032020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.98 €
    66.15 € / 500 Stück
    Sparen 2.83 €
    4% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kontrolldichtung Close-it Lebensmittel und Pharmazeutika mit einem für die Verwendung mit Lebensmitteln zugelassenen Klebstoff. Verhindert zuverlässig das Auslaufen von Produkten nach der Probenahme.
  • Verhindert zuverlässig das Auslaufen von Produkten nach der Probenahme.
  • Der Klebstoff entspricht den europäischen Richtlinien für Lebensmittel.
  • Schutzschicht aus Aluminiumfolie
  • Geeignet für die Probenahme von Lebensmitteln, Pharmazeutika, Kosmetika, Lebensmittelzusatzstoffen und sogar Tiefkühlprodukten. – Kurz gesagt, für alle Anwendungsbereiche, in denen Sauberkeit von besonderer Bedeutung ist.
  • Entspricht den FDA-Richtlinien
  • Besonders geeignet für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA
Beschreibung Close-it Prüfsiegel
Farbe Gelb
Material Aluminium, Papier
Bedruckbare Seiten Front
Produkttyp Kontrollversiegelung
Sterilität Non-sterile
Anzeigetext Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Probenahme von Lebensmitteln, Pharmazeutika, Kosmetika, Lebensmittelzusätzen
Menge 500/Rolle
Abmessungen (L x B) 95 x 95 mm
Länge (angloamerikanisch) 3.74 in.
Länge (metrisch) 95 mm
Breite (angloamerikanisch) 3.74 in.
Breite (metrisch) 95 mm
Höhe (angloamerikanisch) 3.74 in.
Höhe (metrisch) 95 mm
Show More Show Less
Auch als Speise erhältlich& Pharmasektor (mit zertifiziertem Klebstoff)