Learn More
Tuttnauer Geschlossener Korb
Artikelnummer. 17899588 Alle ansehen Tuttnauer Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Dimensions (Dia. x H):
350 x 320 mm
350 x 450 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensions (Dia. x H) Packungsgröße
17899588 350 x 320 mm 1 Stück
17829568 350 x 450 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17899588 Lieferant Tuttnauer Lieferanten-Nr. ZEA8310003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    183.75 €
    150.65 € / 1 Stück
    Sparen 33.10 €
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser geschlossene Korb ist ein Abfallbehälter aus Edelstahl.
  • Geschlossener Abfallkorb zur Sterilisation.
  • Durch die Verwendung dieses Korbs wird verhindert, dass der Autoklav verschmutzt.
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 6,8 gal.
Kapazität (metrisch) 31 L
Tiefe (metrisch) Kammer 32 cm
Tiefe (angloamerikanisch) Kammer 12,8 in.
Länge (angloamerikanisch) 13,8 in.
Länge (metrisch) 35 cm
Produkttyp Autoklavierkorb
Material Edelstahl
Dimensions (Dia. x H) 350 x 320 mm