Learn More
Corning™ Erlenmeyerkolben für geschlossene Systeme
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11991931 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 l
2000 ml
3000 ml
5 l
Enthält:
0,125 in. I.D., Eintauchrohr, 0,2μm Entlüftung, Luer Lock Stecker
0,25 in. I.D. Eintauchrohr, 0,2μm Entlüftung, MPC-Steckerabschaltung
Aseptische Einweg-Transferkappe 100 mm, 0,2 um Vent, männlich MPC
Bodenform:
Flach
Mit Schikanen
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
3 Stück
4 Stück
Artikelnummer. 11991931
Marke: Corning™ 431512
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Mit vormontierten Transferkappen
Vollständig geschlossene Systemlösungen werden mit einer Aseptik-Transferkappe angeboten, die auf einem Polycarbonat-Erlenmeyerkolben vormontiert ist. Ein vormontiertes Gefäß bietet eine vollständige aseptische Lösung und ist für die 125 ml, 250 ml, 500 ml, 1 l, 2 l, 3 l und 5 l Kolben verfügbar.
Die vormontierten Transferkappen verfügen über zwei Anschlüsse: Ein Anschluss endet in einem 0,2 μm-Filter, der andere verfügt über chemisch beständige, heißsiegelfähige, flexible Schläuche, die in einem männlichen Luer-Lock- oder einen männlichem Quick Connect-Anschluss aus Polycarbonat enden Das Das Steigrohr reicht bis zum Kolbenboden für eine einfache aseptische Übertragung bei Ihrem Liquid-Handling-Verfahren.
  • Größen reichen von 125 bis 1.000 ml
  • MLL- oder MPC-Schlauchanschluss-Typen
  • Einzeln verpackt
  • Doppelt verpackt
  • Sterilisierungsvertrauensgrad (SAL) von 10-6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 67,6 oz.
Verschlussfarbe Orange
Verschlussmaterial Polypropylen
Beschreibung 2 Anschlüsse; Oberteil: Schraubgewinde
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 1/4 in.
Kapazität (metrisch) 2000 ml
Material Polycarbonat
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für GMP-Anwendungen
Graduierungen 100 ml
Enthält 0,125 in. I.D., Eintauchrohr, 0,2μm Entlüftung, Luer Lock Stecker
Flaschenhalstyp Weithals
Anzahl pro Karton 3/Karton
Anzahl pro Packung 1/Packung
Einwegprodukt Ja
Mouth Style Weit
Sterilität Steril
Bodenform Flach
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Ausschlussklausel:Dieses Produkt ist nicht dazu bestimmt, das Vorhandensein von Mikroorganismen auf Oberflächen oder in der Umwelt zu verringern, wo solche Organismen für Menschen oder die Umwelt schädlich sein können.