Learn More
Corning™ Erlenmeyerkolben für geschlossene Systeme
Alle ansehen Corning Produkte
Beschreibung
Vollständig geschlossene Systemlösungen werden mit einer Aseptik-Transferkappe angeboten, die auf einem Polycarbonat-Erlenmeyerkolben vormontiert ist. Ein vormontiertes Gefäß bietet eine vollständige aseptische Lösung und ist für die 125 ml, 250 ml, 500 ml, 1 l, 2 l, 3 l und 5 l Kolben verfügbar.
Die vormontierten Transferkappen verfügen über zwei Anschlüsse: Ein Anschluss endet in einem 0,2 μm-Filter, der andere verfügt über chemisch beständige, heißsiegelfähige, flexible Schläuche, die in einem männlichen Luer-Lock- oder einen männlichem Quick Connect-Anschluss aus Polycarbonat enden Das Das Steigrohr reicht bis zum Kolbenboden für eine einfache aseptische Übertragung bei Ihrem Liquid-Handling-Verfahren.
- Größen reichen von 125 bis 1.000 ml
- MLL- oder MPC-Schlauchanschluss-Typen
- Einzeln verpackt
- Doppelt verpackt
- Sterilisierungsvertrauensgrad (SAL) von 10-6
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (angloamerikanisch) | 67,6 oz. |
| Verschlussfarbe | Orange |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Beschreibung | 2 Anschlüsse; Oberteil: Schraubgewinde |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 3/8 in. |
| Kapazität (metrisch) | 2000 ml |
| Material | Polycarbonat |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für GMP-Anwendungen |
| Graduierungen | 100 ml |
| Enthält | 0,25 in. I.D. Eintauchrohr, 0,2μm Entlüftung, MPC-Steckerabschaltung |
| Mehr anzeigen |
Ausschlussklausel:Dieses Produkt ist nicht dazu bestimmt, das Vorhandensein von Mikroorganismen auf Oberflächen oder in der Umwelt zu verringern, wo solche Organismen für Menschen oder die Umwelt schädlich sein können.