Learn More
Corning™ Erlenmeyerkolben für geschlossene Systeme
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15272369 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 l
2000 ml
3000 ml
5 l
Enthält:
0,125 in. I.D., Eintauchrohr, 0,2μm Entlüftung, Luer Lock Stecker
0,25 in. I.D. Eintauchrohr, 0,2μm Entlüftung, MPC-Steckerabschaltung
Aseptische Einweg-Transferkappe 100 mm, 0,2 um Vent, männlich MPC
Bodenform:
Flach
Mit Schikanen
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
3 Stück
4 Stück
Artikelnummer. 15272369
Marke: Corning™ 431512
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit vormontierten Transferkappen
Vollständig geschlossene Systemlösungen werden mit einer Aseptik-Transferkappe angeboten, die auf einem Polycarbonat-Erlenmeyerkolben vormontiert ist. Ein vormontiertes Gefäß bietet eine vollständige aseptische Lösung und ist für die 125 ml, 250 ml, 500 ml, 1 l, 2 l, 3 l und 5 l Kolben verfügbar.
Die vormontierten Transferkappen verfügen über zwei Anschlüsse: Ein Anschluss endet in einem 0,2 μm-Filter, der andere verfügt über chemisch beständige, heißsiegelfähige, flexible Schläuche, die in einem männlichen Luer-Lock- oder einen männlichem Quick Connect-Anschluss aus Polycarbonat enden Das Das Steigrohr reicht bis zum Kolbenboden für eine einfache aseptische Übertragung bei Ihrem Liquid-Handling-Verfahren.
  • Größen reichen von 125 bis 1.000 ml
  • MLL- oder MPC-Schlauchanschluss-Typen
  • Einzeln verpackt
  • Doppelt verpackt
  • Sterilisierungsvertrauensgrad (SAL) von 10-6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 67,6 oz.
Verschlussfarbe Orange
Verschlussmaterial Polypropylen
Beschreibung 2 Anschlüsse; Oberteil: Schraubgewinde
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 1/4 in.
Kapazität (metrisch) 2000 ml
Material Polycarbonat
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für GMP-Anwendungen
Graduierungen 100 ml
Enthält 0,125 in. I.D., Eintauchrohr, 0,2μm Entlüftung, Luer Lock Stecker
Flaschenhalstyp Weithals
Anzahl pro Karton 3/Karton
Anzahl pro Packung 1/Packung
Einwegprodukt Ja
Mouth Style Weit
Sterilität Steril
Bodenform Flach
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Ausschlussklausel:Dieses Produkt ist nicht dazu bestimmt, das Vorhandensein von Mikroorganismen auf Oberflächen oder in der Umwelt zu verringern, wo solche Organismen für Menschen oder die Umwelt schädlich sein können.