Learn More
Corning™ Erlenmeyerkolben für geschlossene Systeme
Artikelnummer. 15534459 Alle ansehen Corning Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 l
2000 ml
3000 ml
5 l
Enthält:
0,125 in. I.D., Eintauchrohr, 0,2μm Entlüftung, Luer Lock Stecker
0,25 in. I.D. Eintauchrohr, 0,2μm Entlüftung, MPC-Steckerabschaltung
Aseptische Einweg-Transferkappe 100 mm, 0,2 um Vent, männlich MPC
Bodenform:
Flach
Mit Schikanen
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
3 Stück
4 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Enthält Bodenform Packungsgröße
15534459 3000 ml 0,25 in. I.D. Eintauchrohr, 0,2μm Entlüftung, MPC-Steckerabschaltung Flach 2 Stück
15272369 2000 ml 0,125 in. I.D., Eintauchrohr, 0,2μm Entlüftung, Luer Lock Stecker Flach 3 Stück
11991931 2000 ml 0,125 in. I.D., Eintauchrohr, 0,2μm Entlüftung, Luer Lock Stecker Flach 1 Stück
11911941 3000 ml 0,125 in. I.D., Eintauchrohr, 0,2μm Entlüftung, Luer Lock Stecker Flach 1 Stück
11931941 2000 ml 0,25 in. I.D. Eintauchrohr, 0,2μm Entlüftung, MPC-Steckerabschaltung Flach -
15202379 2000 ml 0,25 in. I.D. Eintauchrohr, 0,2μm Entlüftung, MPC-Steckerabschaltung Flach 3 Stück
15584449 1 l 0,125 in. I.D., Eintauchrohr, 0,2μm Entlüftung, Luer Lock Stecker Flach 4 Stück
15469063 1 l 0,25 in. I.D. Eintauchrohr, 0,2μm Entlüftung, MPC-Steckerabschaltung Flach 4 Stück
15403110 5 l Aseptische Einweg-Transferkappe 100 mm, 0,2 um Vent, männlich MPC Flach 2 Stück
15413110 5 l Aseptische Einweg-Transferkappe 100 mm, 0,2 um Vent, männlich MPC Mit Schikanen 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 15534459 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 431520
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    827.83 €
    727.16 € / 2 Stück
    Sparen 100.67 €
    12% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit vormontierten Transferkappen
Vollständig geschlossene Systemlösungen werden mit einer Aseptik-Transferkappe angeboten, die auf einem Polycarbonat-Erlenmeyerkolben vormontiert ist. Ein vormontiertes Gefäß bietet eine vollständige aseptische Lösung und ist für die 125 ml, 250 ml, 500 ml, 1 l, 2 l, 3 l und 5 l Kolben verfügbar.
Die Transferkappen haben zwei Anschlüsse: Ein Anschluss endet in einem 0,2-in.-Klinkenstecker.μDer eine Anschluss ist ein Filter, der andere ein chemikalienbeständiger, heißsiegelfähiger flexibler Schlauch, der entweder in einem Luer-Lock-Stecker oder einem Polycarbonat-Schnellanschluss endet. Das Das Steigrohr reicht bis zum Kolbenboden für eine einfache aseptische Übertragung bei Ihrem Liquid-Handling-Verfahren.
  • Größen reichen von 125 bis 1.000 ml
  • MLL oder MPC Schlauchverbindertypen
  • Einzeln verpackt
  • Doppelt verpackt
  • Sterilitätssicherungsniveau (SAL) von 10 -6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 101,44 oz.
Verschlussfarbe Orange
Verschlussmaterial Polypropylen
Beschreibung 2 Anschlüsse; Oberteil: Schraubgewinde
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 3/8 in.
Kapazität (metrisch) 3000 ml
Material Polycarbonat
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für GMP-Anwendungen
Enthält 0,25 in. I.D. Eintauchrohr, 0,2μm Entlüftung, MPC-Steckerabschaltung
Flaschenhalstyp Weithals
Anzahl pro Karton 2/Cs.
Anzahl pro Packung 1/Pk.
Produkttyp Zellkultur-Erlenmeyer-Kolben
Form Flachboden
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Mouth Style Weit
Sterilität Steril
Bodenform Flach
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Ausschlussklausel: Dieses Produkt ist nicht dazu bestimmt, Mikroorganismen auf Oberflächen oder in der Umgebung zu reduzieren, wo solche Organismen für Menschen oder die Umwelt schädlich sein können.