Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Schließung für Stirrer
Artikelnummer. 10285223
Ansicht ändern
Click to view available options
Konusgröße:
NS 29/32
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Konusgröße Packungsgröße
10285223 NS 29/32 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10285223 Lieferant Lenz Laborglasintrumente™ Lieferanten-Nr. 06310504
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    101.59 €
    69.95 € / 1 Stück
    Sparen 31.64 €
    31% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 11-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verschluss für Schaft mit Klinge.
  • Nur Ersatzverschluss
Spezifikation
Konusgröße NS 29/32
Beschreibung Verschluss
Zur Verwendung mit (Geräte) Für Rundkolben von 250 bis 2000 ml
Typ Gewinde GL 25
Material Duran