Learn More
Micronova™ Verschlussbänder, bestrahlt
Artikelnummer. 18813321 Alle ansehen Micronova Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
30,48 x 0,58 cm (11,75 x 0,23 in.)
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B)
18813321 30,48 x 0,58 cm (11,75 x 0,23 in.)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18813321 Lieferant Micronova™ Lieferanten-Nr. BLT12IR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    129.00 €
    108.33 € / 100 Stück
    Sparen 20.67 €
    16% Rabatt
Verfügbar ab: 01-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bestrahlte Verschlussbänder sind eine praktische Möglichkeit, Beutel und Biohazard-Beutel im Reinraum oder aseptischen Bereich zu verschließen. Die Nylonbänder sind lang genug, um problemlos um den Hals eines 4- oder 6-Mil-Beutels zu passen.
  • Produktart: Verschlussbänder
  • Material: Nylon
  • Farbe: Weiß
  • Abmessungen (L x B): 30,48 x 0,58 cm (11,75 x 0,23 in.)
  • Dicke: 0,13 cm (0,05 in.)
  • Zur Verwendung mit (Geräten): BinLiners™ und Biohazard-Beutel
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ISO 9001-zertifizierte Anlage
Verschlusstyp Binder
Farbe Weiß
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Beutelverschluss
Zur Verwendung mit (Geräte) BinLiners™ und Biohazard-Beutel
Material Nylon
Anzahl pro Karton 25 x 4 Beutel/Kartons.
Anzahl pro Packung 5 Stück/Packung, 5 Stück/Doppelbeutel
Sterilisationsmethode Bestrahlt
Dicke (angloamerikanisch) 0,05 in.
Abmessungen (L x B) 30,48 x 0,58 cm (11,75 x 0,23 in.)
Dicke (metrisch) 0.13 cm