Learn More
Clothiapin, TRC
Artikelnummer. 30008129
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30008129 5 mg 5 Milligramm
30006405 10 mg 10 Milligramm
30007922 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30008129 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC5885505MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2058-52-8
Summenformel C18 H18 Cl N3 S
Molekulargewicht (g/mol) 343.87
Synonym 2-Chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepine, 2-Chloro-11-(4-methylpiperazino)dibenzo[b,f][1,4]thiazepine, Clothiapin, Clothiapine, Clotiapine, Deliton, Entumine, Etumine, HF 2159, LW 2159, Dibenzo[b,f][1,4]thiazepine, 2-chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)-
IUPAC-Name 8-Chloro-6-(4-Methylpiperazin-1-yl)Benzo[b][1,4]Benzothiazepin
SMILES CN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Sc4ccc(Cl)cc24
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Clothiapine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H18ClN3S/c1-21-8-10-22(11-9-21)18-14-12-13(19)6-7-16(14)23-17-5-3-2-4-15(17)20-18/h2-7,12H,8-11H2,1H3
Formelmasse 343.091
Reinheit (%) >95%