Learn More
Clotrimazol, Mikromol™
Artikelnummer. 17912596
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17912596 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17912596 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0015.000250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Clotrimazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Clotrimazole
CAS 23593-75-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Clotrimazole
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C22 H17 Cl N2
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Clotrimazole, 1-(o-Chlorophenyldiphenylmethyl)imidazole, 1-(o-Chlorotrityl)imidazole, 1-[(2-Chlorophenyl)diphenylmethyl]-1H-imidazole, BAY 5097, BAY 5907, BAY-B 5097, Canesten, Canifug, Desamix F, Diphenyl(2-chlorophenyl)(1-imidazolyl)methane, Empecid, Femcare, Gyne-Lotrimin, Gyne-Lotrimin 7, Lotrimin, Lotrimin AF Cream, Lotrimin AF Solution, Lotrimin Jock-Itch Cream, Lotrimin Jock-Itch Lotion, Monobaycuten, Mycelex, Mycelex 7, Mycelex G, Mycelex OTC, Mycelex Troche, Mycofug, Mycosporin, NSC 257473, Pedisafe, Plimycol, Rimazole, Tibatin, Trimysten, Veltrim, Imidazole, 1-(o-chloro-alpha,alpha-diphenylbenzyl)- (8CI)
InChI-Formel InChI=1S/C22H17ClN2/c23-21-14-8-7-13-20(21)22(25-16-15-24-17-25,18-9-3-1-4-10-18)19-11-5-2-6-12-19/h1-17H
SMILES Clc1ccccc1C(c2ccccc2)(c3ccccc3)n4ccnc4
IUPAC-Name 1-[(2-chlorphenyl)-diphenylmethyl]imidazol
Molekulargewicht (g/mol) 344.84
Menge 250 mg
Formelmasse 344,108 g/mol