Learn More
Trübungspunkt-Standard, Paragon Scientific™
Artikelnummer. 15376830
Change view
Click to view available options
Menge:
250 ml
Packungsgröße:
250 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
15376830 250 ml 250 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 15376830
Marke: Paragon Scientific CRMCPGO
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Die für den Cloudpoint zertifizierten Referenzmaterialien dienen der Verifizierung von Laborgeräten, die für die Cloudpoint-Prüfung von Erdölprodukten und Derivaten gemäß ASTM D2500 und ISO 3015 verwendet werden.
  • Zertifiziert durch Ringversuch durch unabhängige Testlabors
  • Lieferung in manipulationssicherem, UN-konformem Sicherheitspaket
  • Packungsgröße 250 ml
  • 12 Monate haltbar
Spezifikation
Menge 250 ml
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • CRM-CPGO
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P330-Mund ausspülen.
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
Nennwerte angegeben