Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cloxacillin-Natriumsalz-Monohydrat
Artikelnummer. 15565136 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15565136
Marke: Thermo Scientific Chemicals 455300050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Cloxacillin-Natriumsalz-Monohydrat, CAS-Nr. 7081-44-9, ist eine Verbindung, die auf grampositive Bakterien abzielt und eine antibakterielle Aktivität zeigt.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
General Description
• Cloxacillin sodium salt monohydrate is a chlorinated derivative of oxacillin that shows β-lactamase-resistant antibiotic activity
• This compound inhibits the last stage of bacterial cell wall synthesis by binding to penicillin-binding proteins (PBPs), which results in cell lysis, that is mediated by bacterial cell wall autolytic enzymes
Applications
• Cloxacillin sodium salt monohydrate targets gram-positive bacteria, and is effective against staphylococci that produce β-lactamase
• It acts in vitro against both penicillin gram-resistant and gram-sensitive staphylococci, certain streptococci, and pneumococci
• This compound is commonly used in vivo and in vitro studies as AmpC β-lactamase inhibitor in combination with β-lactam antibiotics
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7081-44-9
Summenformel C19H19ClN3NaO6S
Molekulargewicht (g/mol) 475.876
InChI-Schlüssel KCUWTKOTPIUBRI-VICXVTCVSA-M
PubChem CID 23675743
ChEBI CHEBI:34978
IUPAC-Name Natrium;(2S,5R,6R)-6-[[3-(2-chlorphenyl)-5-methyl-1,2-oxazole-4-carbonyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-Carbonsäure;hydrat
SMILES CC1=C(C(=NO1)C2=CC=CC=C2Cl)C(=O)NC3C4N(C3=O)C(C(S4)(C)C)C(=O)[O-].O.[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cloxacillin sodium salt monohydrate
Typ Cloxacillin Sodium Salt Monohydrate
Infrarotspektrum Authentic
Wasser 3.0 to 5.0%
Menge 5 g
Formelmasse 475.88
Reinheit (%) ≥94% (HPLC)
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cloxacillin sodium salt monohydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.