Learn More
Clozapine N-oxide, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 18936930
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18936930 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18936930 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J67235.LB0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Clozapine N-oxide
CAS 34233-69-7
Farbe Gelb
Summenformel C18H19ClN4O
MDL-Nummer MFCD00210190
Menge 5 mg
UN-Nummer UN2811
Synonym clozapine n-oxide, clozapine-n-oxide, unii-mza8bk588j, chembl1688, mza8bk588j, n-oxyclozapine, clozapine n-oxide cno, oguczbiqsyywef-uhfffaoysa-n
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMSO.
InChI-Schlüssel WYRDWWAASBTJLM-UHFFFAOYSA-N
SMILES C[N+]1(CCN(CC1)C2=C3C=CC=CC3=NC4=C(N2)C=C(C=C4)Cl)[O-]
IUPAC-Name 3-chloro-6-(4-methyl-4-oxidopiperazin-4-ium-1-yl)-5H-benzo[b][1,4]benzodiazepine
Molekulargewicht (g/mol) 342.827
PubChem CID 2819
Formelmasse 342.83
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Fest