Learn More
Tocris Bioscience™ Clozapine N-oxide dihydrochloride
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18776336
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18776336 10 mg 10 Milligramm
18796806 50 mg 50 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 18776336
Marke: Tocris Bioscience™ 6329/10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Activator of muscarinic DREADDs; water soluble version of Clozapine N-oxide (Cat. No. 4936)
Clozapine N-oxide dihydrochloride is a water-soluble salt of Clozapine N-oxide (Cat. No.4936). Activator of muscarinic DREADDs. Clozapine N-oxide dihydrochloride exhibits improved bioavailability (6 - 7-fold higher plasma concentration) compared with CNO, with less conversion to clozapine in animal studies.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 8-Chloro-11-(4-methyl-4-oxido-1-piperazinyl)-5 H-dibenzo[b,e][1,4 ]diazepine dihydrochloride
CAS 2250025-93-3
Prozentgehaltsbereich >99%
Menge 10 mg
Ziel DREADD Activators
Summenformel C18H19ClN4O0.2 HCl
Formelmasse Observed MW: 415.74
Reinheit 99%