Learn More
CLP-Säurenmischung 1000 μg/ml in Dichlormethan, Dr. Ehrenstorfer
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 2,3,4,6-Tetrachlorophenol∣2,4,5-Trichlorophenol∣2,4,6-Trichlorophenol∣2,4-Dichlorophenol∣2,4-Dimethylphenol∣2,4-Dinitrophenol∣2,6-Dichlorophenol∣2-Chlorophenol∣2-Methyl-4,6-dinitrophenol∣2-Methylphenol∣2-Nitrophenol∣4-Chloro-3-methylphenol∣4-Methylphenol (p-Cresol)∣4-Nitrophenol∣Benzoic acid∣Pentachlorophenol∣Phenol |
| CAS | 58-90-2, 95-95-4, 88-06-2, 120-83-2, 105-67-9, 51-28-5 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 2,3,4,6-Tetrachlorophenol∣2,4,5-Trichlorophenol∣2,4,6-Trichlorophenol∣2,4-Dichlorophenol∣2,4-Dimethylphenol∣2,4-Dinitrophenol∣2,6-Dichlorophenol∣2-Chlorophenol∣2-Methyl-4,6-dinitrophenol∣2-Methylphenol∣2-Nitrophenol∣4-Chloro-3-methylphenol∣4-Methylphenol (p-Cresol)∣4-Nitrophenol∣Benzoic acid∣Pentachlorophenol∣Phenol |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Dichlormethan |
| Industry Type | Lebensmitteltests |
| Menge | 5 x 5 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 2,3,4,6-Tetrachlorophenol 1000 μg/mL∣2,4,5-Trichlorophenol 1000 μg/mL∣2,4,6-Trichlorophenol 1000 μg/mL∣2,4-Dichlorophenol 1000 μg/mL∣2,4-Dimethylphenol 1000 μg/mL∣2,4-Dinitrophenol 1000 μg/mL∣2,6-Dichlorophenol 1000 μg/mL∣2-Chlorophenol 1000 μg/mL∣2-Methyl-4,6-dinitrophenol 1000 μg/mL∣2-Methylphenol 1000 μg/mL∣2-Nitrophenol 1000 μg/mL∣4-Chloro-3-methylphenol 1000 μg/mL∣4-Methylphenol (p-Cresol) 1000 μg/mL∣4-Nitrophenol 1000 μg/mL∣Benzoic acid 1000 μg/mL∣Pentachlorophenol 1000 μg/mL∣Phenol 1000 μg/mL |