Learn More
CLP-Vertragsvorgaben für die Nachweisgrenze (CRDL) Lösung 1: Pb @ 6; Be, Cd, Se @ 10; Ag, As, Cr, Tl @ 20; Mn @ 30; Zn @ 40; Cu @ 50; Ni @ 80; Co, V @ 100; Sb @ 120 μg/ml in 5 % HNO3, tr. Weinsäure, VHG™
Artikelnummer. 30003139
Ansicht ändern
Click to view available options
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Packungsgröße
30003139 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 30003139 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGCRDL100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
CLP-Vertragsvorgaben für die Nachweisgrenze (CRDL) Lösung 1: Pb @ 6; Be, Cd, Se @ 10; Ag, As, Cr, Tl @ 20; Mn @ 30; Zn @ 40; Cu @ 50; Ni @ 80; Co, V @ 100; Sb @ 120 μg/ml in 5% HNO3, tr. Weinsäure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Solvent or Matrix HNO3 verdünnen
Menge 100 mL