Learn More
CLP-Instrumentenkalibrierungsstandard 1: Ag @ 200; Sei @ 400; Cd @ 500; Ba, Co, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Tl, Zn @ 1000 μg/ml in 5% HNO3, VHG™
Beschreibung
CLP-Instrumentenkalibrierungsstandard 1: Ag @ 200; Sei @ 400; Cd @ 500; Ba, Co, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Tl, Zn @ 1000 μg/ml in 5% HNO3
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Barium/Beryllium/Cadmium/Cobalt/Copper/Iron/Lead/Manganese/Nickel/Silver/Thallium/Zinc |
| CAS | 7440-39-3, 7440-41-7, 7440-43-9, 7440-48-4, 7440-50-8, 7439-89-6 |
| Verfahren | ICP |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Barium/Beryllium/Cadmium/Cobalt/Copper/Iron/Lead/Manganese/Nickel/Silver/Thallium/Zinc |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | HNO3 verdünnen |
| Menge | 50 mL |