Learn More
Invitrogen™ CLRN3 Polyclonal Antibody
Artikelnummer. 13200279
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
400 μL
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
13200279 400 μL 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13200279 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA526137
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    578.00 €
    525.98 € / 400 Mikroliter
    Sparen 52.02 €
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Rabbit Polyclonal Antibody
CLRN3 Polyclonal Antibody for Flow, Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen CLRN3
Anwendungen Flow Cytometry, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.37 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4
Gen CLRN3
Gen-Zugriffsnummer Q8NCR9
Gen-Alias clarin 3; clarin-3; CLRN3; TMEM12; transmembrane protein 12; USH3AL1; Usher syndrome type-3A-like protein 1
Gensymbole CLRN3
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen KLH conjugated synthetic peptide between 196-222 amino acids from the C-terminal region of human CLRN3.
Reinigungsverfahren Protein A, Antigen affinity chromatography
Menge 400 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 119467
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.