Learn More
Skytec™ CMBH-Overall
Artikelnummer. 31702839 Alle ansehen Skytec Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Extraklein
S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
5XL
Packungsgröße:
10 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
31702839 Extraklein 10 Stück
31702835 S 10 Stück
31702836 M 10 Stück
31702823 L 10 Stück
31702827 XL 10 Stück
31702832 2XL 10 Stück
31702821 3XL 10 Stück
31702825 4XL 10 Stück
31702822 5XL 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 31702839 Lieferant Skytec™ Lieferanten-Nr. CCCMB/001300/GN0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1811.47 €
    1210.55 € / 10 Stück
    Sparen 600.92 €
    33% Rabatt
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemmaster-Kleidung bietet eine hohe Widerstandsfähigkeit und eignet sich für ein breites Spektrum an Aufgaben im Umgang mit Chemikalien.
  • Ringreißverschluss für einfaches An- und Ausziehen mit Handschuhen
  • Doppelter, sturmseitiger Druckknopfverschluss für erhöhten Schutz
  • Helmkompatible Kapuze
  • Raglanärmel für mehr Bewegungsfreiheit
  • Das Kleidungsstück kann wiederverwendet werden, sofern es nicht verschmutzt oder beschädigt ist.
  • Genähte und hochfrequenzgeschweißte Nähte
  • Getestet bis ASTM F903
Spezifikation
Farbe Grün
Hood Type Beiliegend
Material PVC
Größe Extraklein
Knöchelform lose verpackt
Verschlusstyp Reißverschluss
Stulpenform Standard
Produkttyp Chemische Schutzkleidung
Saumtyp Verschweißt