Learn More
Molecular Probes™ CML Latex Beads, 4% w/v, 10 μm
Artikelnummer. 11590086
Change view
Click to view available options
Menge:
15 ml
Packungsgröße:
15 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
11590086 15 ml 15 Milliliter
1 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11590086
Marke: Molecular Probes™ C37259
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
CML-Latex-Beads, 4 % w/v, 10 μm
Mikrosphären (auch Latex-Beads oder Latexpartikel genannt) sind sphärische Partikel im kolloidalen Größenbereich, die aus einem amorphen Polymer wie Polystyrol hergestellt werden. Aufgrund der Anordnung der Polystyrolketten im Bead ist die Oberfläche stark hydrophob, weswegen sich die Beads ideal für die Adsorption von Materialien wie z. B. Proteinen eignen.
Diese carboxylatmodifizierten (CML) Latexpartikel werden durch die Copolymerisation carbonsäurehaltiger Polymere hergestellt. Das Ergebnis ist ein Latex-Polymer-Partikel mit einer hochgradig geladenen, relativ hydrophilen und etwas „flauschigen“ Oberflächenschicht. Die CML-Partikel sind elektrosterisch stabilisiert und daher in Elektrolytkonzentrationen von bis zu 1 M einwertigem Salz sicher. CML-modifizierte Latexpartikel sind negativ geladen und haben eine Oberfläche mit einem Polyelektrolyt-Charakter. Erst wenn der pH-Wert ∼ 10 beträgt, sind alle Carboxylgruppen ionisiert. Dies ist ein hydrophiler Latex.
Mikrokugeln sind in vielen Größen und mit vielen Oberflächenfunktionen erhältlich
  • 25 Größen zur Auswahl – 0,02 bis 16 Mikrometer
  • 20 verschiedene Oberflächen – für die einfache Konjugation zu praktisch jedem Material
  • Tensidfrei: ultrasauber
  • Verschiedene Mengen – Milliliter bis 500 Liter
    Hauptanwendungen von Mikrosphären
  • Gerätekalibrierung (Durchflusszytometrie, Mikroskopie, HTS, HCS)
  • Durchflussprüfung (Mikrofluidik, Blutfluss, Wasserfluss und Luftstrom)
  • Zellbiologie-Tracer (Zelldifferenzierung und Zellverfolgung)
  • Immunassays (Agglutinationstests, ELISA, Partikelbindung und Kontrastreagenzien)
    Weitere Informationen
    Erhalten Sie einen technischen Überblick über Mikrokugeln, erfahren Sie mehr zu Hochaktivitäts-Beads, superaktiven Beads und Spezial-Beads und prüfen Sie Bead-Kopplungsprotokolle auf der Anwendungsseite für IDC tensidfreie Latex-Beads.
    Wir fertigen ein kundenspezifisches Mikrokugelprodukt für Sie an
    Wenn Sie die Mikrokugel, nach der Sie suchen, nicht in unserer Bestandsliste finden, fertigen wir eine kundenspezifische Mikrokugel für Sie an. Unser individualisierter Konjugationsservice arbeitet effizient und absolut vertraulich, und wir verbürgen uns für höchste Qualität. Wir sind ISO 9001:2000 zertifiziert.
    Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke an Tieren und Menschen bestimmt.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Inhalt und Lagerung Im Kühlschrank lagern (2–8 °C).
    Material Polystyrol
    Produkttyp Superaktive Latex-Beads
    Produktlinie IDC
    Menge 15 ml
    Versandbedingung Raumtemperatur
    Oberflächenmodifikation CML
    Durchmesser (metrisch) 10 μm