missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CNKSR3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Artikelnummer. 16892564 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16892564 20 μL 20 Mikroliter
16882564 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16892564

Marke: Proteintech 140841AP20UL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

CNKSR3 may be involved in transepithelial sodium transport. Regulates aldosterone-induced and ENaC-mediated sodium transport possibly through regulation of the ERK pathway.

Spezifikation

Antigen CNKSR3
Anwendungen Western Blot, Immunoprecipitation
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.13 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen CNKSR3
Gen-Zugriffsnummer Q5SGD7, Q6P9H4, Q8BMA3
Gen-Alias CNK homolog protein 3, CNK3, CNKSR family member 3, CNKSR3, Connector enhancer of KSR 3, MAGI1, Maguin like protein
Gensymbole CNKSR3
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen CNKSR3 Fusion Protein Ag5213
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 154043, 215748, 308113
Zielspezies Mouse, Rat, Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.