missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CNPY2 Antibody (8F6), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30279272 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30279272 100 μg 100 Mikrogramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30279272

Marke: Novus Biologicals NBP342945

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

CNPY2 Monoclonal antibody specifically detects CNPY2 in Human samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CNPY2
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon 8F6
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA, Immunohistochemistry 1:50 - 1:500, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50 - 1:500
Zusammensetzung PBS, pH 7.3, 50% glycerol
Gen-Alias canopy 2 homolog (zebrafish), HP10390, MSAPprotein canopy homolog 2, Putative secreted protein Zsig9, TMEM4CNPY4, Transmembrane protein 4MIR-interacting saposin-like protein, ZSIG9Cnpy2
Wirtsspezies Mouse
Immunogen canopy 2 homolog(zebrafish) - (Uniprot# Q9Y2B0)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cell Biology
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10330
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.