missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CNTO 607 Biosimilar Recombinant Monoclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 30283578
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
100 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30283578 100 μg 100 Mikrogramm
30284193 1 mg 1 Milligramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30283578

Marke: Invitrogen™ MA559169

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Recombinant Monoclonal Antibody

For reconstitution, add sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize the protein completely. Do not vortex. Reconstituted products should be stored at -80 °. This antibody can also be cross referenced by the term CNTO 607.

IL13 (Interleukin-13) is a gene located on chromosome 5q31, encoding the IL-13 cytokine, which plays a pivotal role in the immune system, particularly in the regulation of inflammatory and immune responses. IL-13 is predominantly secreted by Th2 cells and is involved in the pathogenesis of allergic reactions and chronic inflammatory conditions such as asthma and ulcerative colitis. This cytokine exerts its effects by binding to the IL-13 receptor complex, which includes IL-13R aplha 1 and IL-4R alpha. Upon binding, IL-13 activates several signaling pathways, including the JAK-STAT pathway, leading to the transcription of genes involved in the immune response. IL-13 is also implicated in tissue remodeling and fibrosis due to its ability to stimulate fibroblast proliferation and collagen production. Dysregulation of IL-13 expression or signaling is associated with various diseases, making it a target for therapeutic intervention, particularly in allergic and autoimmune conditions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CNTO 607 Biosimilar
Anwendungen ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung 25mM histidine with 8% sucrose, 0.01% Tween 80 and no preservative; pH 6.2
Wirtsspezies Human
Reinigungsverfahren Protein A
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Lyophilized
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.