Learn More
Thermo Scientific™ CO2- und LN2-Notversorgungssysteme für Ultratiefkühlgeräte
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
208 bis 230 V, 60 Hz-Modelle:Forma FDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086
Forma 900, 7000 und 8600 Serie,HFU B und HFC Serie,Revco CxF Serie,TSC Serie, HFU B and HFC Series, Revco CxF Series, TSC Series
Forma FDE, Revco RDE, HERAfreeze HDE und Thermo Scientific TDE Serien (Fassungsvermögen von 400 Boxen und mehr), Revco RDE, HERAfreeze HDE, Thermo Scientific TDE Series (400 box capacity and larger)
Modelle mit 230 V/50 Hz (UK-Stecker):Forma FDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086
Modelle mit 230V/50Hz:Forma FDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086
Revco™ UxF, HERAfreeze™ HFU-T, Thermo Scientific™ TSU-Serie
Serie HFU B und HFC, Revco™ CxF Serie, TSC-Serie, HFC Series, Revco CxF Series, TSC Series
TSX Universal
TSX-Serie, Forma 89000, HERAfreeze HLE, RevCo RLE und TLE-Serie (400/Box und größer), Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE, Revco TLE Series (400 box and above)
TSX-Serie, Forma FDE, HER-Afreeze HDE, RevCo RDE und TDE-Serie (Box mit 400er Kapazität und größer), Forma FDE, HERAfreeze HDE, Revco RDE Series, Revco TDE Series (400 box capacity and larger)
TSX-Serie, Forma FDE, HERAfreeze HDE, Revco RDE und TDE-Serie, Forma FDE, HERAfreeze HDE, Revco RDE Series, Revco TDE Series
Thermo Scientific TSX Serie
Tiefkühltruhen der Serie TDE
Typ:
CO2-Backup, vor Ort installiert
CO2-Backup, werksseitig installiert
CO2-Notversorgungssystem
Eigenständig
Einbau vor Ort
LN2-Backup, vor Ort installiert
LN2-Notversorgungssystem
Werkseitiger Einbau
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Garantieren Sie die optimale Sicherheit für entscheidende Proben mit Thermo Scientific™ CO2- und LN2-Sicherungssystemen für die Ultratiefkühlschränke Thermo Scientific™ TSX, Forma™, HERAfreeze™, Revco™ und Tiefkühlgeräte der TS-Serie.
Eigenschaften:
- Das LN2-Notversorgungssystem hält die Temperatur mit Flüssigstickstoff bei -80 °C
- Das CO2-Notversorgungssystem hält die Temperatur mit CO2 bei -67 °C
Bestellinformationen:
Mit kundenseitiger oder werksseitiger Installation erhältlich. Die Modelle für 300-Box-Kapazitätsmodelle sind eigenständig. Kundenseitig installierte Einheiten müssen von qualifizierten Technikern eingebaut werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Einbau vor Ort |
| Temperaturbereich | -80 °C |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Thermo Scientific TSX Serie |
| Aufnahmevermögen | 300 Boxen |