Learn More
Eppendorf™ CO2-Notversorgungssystem, 120-220 V/60 Hz, Innova™ und grünes 'G', ('schmal')
Artikelnummer. 13458696
Artikelnummer. 13458696
Marke: Eppendorf™ U90430002
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Mit Eppendorf Backup-Systemen brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen, wenn es zu einem Stromausfall kommt. Ausgestattet mit einer Batteriesicherung halten diese Ihre Gefrierproben für eine vorübergehende Dauer auf einer voreingestellten Temperatur. Sie können werkseitig mit Ihrem Tiefkühlgerät installiert oder vor Ort nachgerüstet werden.
CO2-Notversorgungssystem, 120-220 V/60 Hz, Innova™ und Green ‚G‘ („schmal“) – Mit einer Batteriesicherung zum vorübergehenden Schutz des Gefrierschranks bei Stromausfall – erhältlich in flüssigem CO2 und in flüssigem LN2. Flüssiges CO2 kann Temperaturen zwischen -50 °C und -70 °C aufrechterhalten, wobei LN2 bis -85 °C sinken kann. Beide Systeme können werkseitig mit Ihrer Tiefkühlbestellung installiert oder vor Ort nachgerüstet werden. Info: CO2 und LN2 sind keine austauschbaren Systeme – Für Innova U101; U360; U535; U725; U725-G; C585; C760; CryoCube F740 Serie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Tiefkühlgeräte
Spannung 120/220 V
Elektrische Anforderungen 120-220 V, 60 Hz