Learn More
Fisherbrand™ CO2 Backup Systems for Isotemp Chest Ultra-Low Temperature Freezers
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Isotemp 13 und 20 cu. ft. Ultra-Tiefkühltruhe
Isotemp 3 cu. ft. Ultra-Tiefkühltruhe
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Sorgt für Beibehaltung der Temperatur bis -67º°C mithilfe von CO2.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Werkseitiger Einbau |
| Temperaturbereich | -67 °C |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Isotemp 3 cu. ft. Ultra-Tiefkühltruhe |