Learn More
BINDER™ CO2-Inkubator-Serie CB
Artikelnummer. 31741123 Alle ansehen BINDER Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (T x B x H) innen:
330 x 400 x 400 mm
500 x 560 x 600 mm
575 x 620 x 750 mm
Anzahl Einschübe:
2 Stufen/3 maximal.
Maximal 3 Stufen/6 Stufen.
Maximal 3 Stufen/8.
Modell:
CB0170
CB056
CB170-L
CB170-O
CB170-OL
CB260
CB260-O
Packungsgröße:
1 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (T x B x H) innen Anzahl Einschübe Modell Packungsgröße
31741123 330 x 400 x 400 mm 2 Stufen/3 maximal. CB056 1 Stück
31741129 330 x 400 x 400 mm Maximal 3 Stufen/6 Stufen. CB0170 1 Stück
31741147 500 x 560 x 600 mm Maximal 3 Stufen/6 Stufen. CB170-L 1 Stück
31741144 500 x 560 x 600 mm Maximal 3 Stufen/6 Stufen. CB170-O 1 Stück
31741117 500 x 560 x 600 mm Maximal 3 Stufen/6 Stufen. CB170-OL 1 Stück
31741114 575 x 620 x 750 mm Maximal 3 Stufen/8. CB260 1 Stück
31741112 575 x 620 x 750 mm Maximal 3 Stufen/8. CB260-O 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. View return policy
Product Code. 31741123 Supplier BINDER™ Supplier No. 90400197
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8780.00 €
    7196.81 € / 1 Stück
    Sparen 1583.19 €
    18% Rabatt
View all promotions
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Serie CB – CO2-Inkubatoren mit Heißluftsterilisation und wärmesterilisierbarem CO2-Sensor.
Der leistungsstarke und vielseitige CB CO2-Inkubator eignet sich für zellbasierte Assays in der Medizin- und Arzneimittelforschung. Dieser Brutkasten BINDER eignet sich dank seines umfangreichen Sortiments an Optionen und Zubehör sogar für komplexe Kultivierungsversuche oder individuelle Umgebungen mit hypoxischen Bedingungen.
  • Sicher – Zellkulturen erhalten maximalen Schutz vor Kontaminationen
  • Zuverlässig – konstante Wohlbefindensbedingungen für die Zellen
  • Smart – einfache routinemäßige Reinigung und bequeme Bedienung
  • Wirtschaftlicher – effizienter Betrieb ohne Verbrauchsmaterialien
WICHTIGE MERKMALE
  • Optimiertes Befeuchtungssystem mit Kondensationsschutz
  • Bewährtes Antikontaminationskonzept mit 180 °C Heißluftsterilisation
  • Mit Heißluft sterilisierbarer CO2-Sensor mit Einzelstrahl-Infrarottechnologie
  • Nahtlose Innenkammer aus Edelstahl mit Flanschen als Stützen für Einlegeböden
  • Lüfterloser Innenraum mit Venturi CO2-Gasmischdüse
  • Intuitiver Touchscreen-Regler
  • Interne Datenaufzeichnung kann im offenen Format über eine USB Schnittstelle ausgelesen werden
  • Fehlerdiagnosesystem mit visuellem und akustischem Alarm
  • Schnittstellen: Ethernet, USB, Nullspannungs-Alarmkontakt
  • Ausfallsicheres CO2-System zum Schutz des pH-Werts von Zellkulturen
OPTIONALE AUSSTATTUNG
  • Mehrschichtige Glastüren mit speziellen Einlegeböden zur Aufteilung des Raums für verschiedene Experimente
  • Stapeladapter für eine sichere, platzsparende Installation
  • Tankwechsler für den Anschluss von zwei Gastanks an ein oder zwei Inkubatoren
Specifications
Kapazität (metrisch) 53 L
Kammermaterial Edelstahl (304/1,4301)
CO2-Konzentrationsbereich 0 bis 20%
CO2-Sensortechnologie IR-Sensor
Convection Type Naturfarben
Material Pulverbeschichteter kaltgewalzter Stahl
No. of Places 24
Anzahl Einschübe 2 Stufen/3 maximal.
Steckertyp EU
Relative Luftfeuchtigkeit 90 bis 95 %
Temperaturbereich (metrisch) +4 über dem Umgebungswert bis 50 °C
Typ CO2 Inkubator
Display Ja
Modell CB056
Temperaturgleichförmigkeit 0,3 ± K
Abmessungen (T x B x H) innen 330 x 400 x 400 mm
Höhe (metrisch) 674 mm
Innentiefe (metrisch) 330 mm
Gewicht (metrisch) 53 kg
Spannung 200/230 V
Frequenz 50/60 Hz