Learn More
BINDER™ CO2-Inkubatorserie CB-S
Artikelnummer. 31741128 Alle ansehen BINDER Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (T x B x H) innen:
505 x 560 x 600 mm
575 x 620 x 750 mm
Anzahl Einschübe:
max. 2 Std./6
max. 2 Std./8
Modell:
CBS170
CBS170-L
CBS260
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (T x B x H) innen Anzahl Einschübe Modell Packungsgröße
31741128 505 x 560 x 600 mm max. 2 Std./6 CBS170 1 Stück
31741118 505 x 560 x 600 mm max. 2 Std./6 CBS170-L 1 Stück
31741122 575 x 620 x 750 mm max. 2 Std./8 CBS260 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31741128 Lieferant BINDER™ Lieferanten-Nr. 90400219
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8320.00 €
    6052.32 € / 1 Stück
    Sparen 2267.68 €
    27% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Serie CB-S Solid.Line – CO2-Inkubatoren mit Heißluftsterilisation.
Die langlebigen und erschwinglichen Inkubatoren der CB-S-Serie eignen sich für routinemäßige Zellkultivierungsanwendungen im Bereich der Zellproduktion, insbesondere in akademischen Umgebungen. Sie sind aufgrund der 180-C-Heißluftsterilisation°kontaminationsbeständig und dank der driftfreien Infrarot-CO2-Messungen, die in Echtzeit durchgeführt werden, zuverlässig pH-stabil.
  • Sicher – Zellkulturen erhalten maximalen Schutz vor Kontaminationen
  • Zuverlässig – konstante Wohlbefindensbedingungen für die Zellen
  • Smart – einfache routinemäßige Reinigung und bequeme Bedienung
  • Wirtschaftlicher – effizienter Betrieb ohne Verbrauchsmaterialien
WICHTIGE MERKMALE
  • Temperaturbereich: +6 °C über Umgebungstemperatur bis +50 °C
  • Luftfeuchtigkeitsbereich: 90 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit
  • CO2-Kontrollbereich: 0 bis 20 Vol.% CO2
  • Bewährtes Antikontaminationskonzept mit 180 °C Heißluftsterilisation
  • Befeuchtungssystem mit Kondensationsschutz
  • CO2-Gas-Mischstrahl mit Venturi-Effekt
  • CO2-Sensor mit Infrarottechnologie
  • LCD zur Darstellung von Temperatur und CO2 sowie zusätzlichen Informationen und Alarmen
  • Interner Datenlogger, die gemessenen Werte können im offenen Format ausgelesen werden über USB
  • Dicht schließende Innentür aus Sicherheitsglas
  • Innenkammer aus nahtlosem Edelstahl
  • Perforierte Einlegeböden, Edelstahl
  • Fehlerbehebungssystem mit optischen und akustischen Alarmen
  • Schnittstellen: Ethernet, USB, Nullspannungs-Alarmkontakt
  • Einheiten können mit Stapeladaptern gestapelt werden; der CB-S eignet sich zum Stapeln mit CB- und CBF-Modellen derselben Größe
OPTIONALE AUSSTATTUNG
  • Innenausstattung aus Kupfer, bestehend aus Kupfer-Einlegeböden und Kupfer-Wasserwanne
  • Stapeladapter für eine sichere, platzsparende Installation
  • CO2-Gastankwechsler zum Anschluss von zwei Gastanks an einen oder zwei Brutkasten
  • CO2-Schüttler mit korrosionsbeständigen Bauteilen in einem Edelstahlgehäuse
  • APT-COM Multi-Management-Software – zur Verwaltung, Aufzeichnung und Dokumentation von Einheitenparametern
  • Dienste – eine breite Palette von Diensten, um sicherzustellen, dass die Einheit ordnungsgemäß funktioniert
Spezifikation
Reglertyp RD 4
Kapazität (metrisch) 170 L
Kammermaterial Edelstahl (304/1,4301)
CO2-Konzentrationsbereich 0 bis 20%
CO2-Sensortechnologie IR-Sensor
Convection Type Naturfarben
Material Edelstahl
No. of Places 110
Anzahl Einschübe max. 2 Std./6
Steckertyp EU
Relative Luftfeuchtigkeit 90 bis 95 %
Temperaturbereich (metrisch) +6 über dem Umgebungswert bis 50 °C
Typ CO2 Inkubator
Display Ja
Modell CBS170
Temperaturgleichförmigkeit 0,3 ± K
Abmessungen (T x B x H) innen 505 x 560 x 600 mm
Höhe (metrisch) 870 mm
Innentiefe (metrisch) 505 mm
Gewicht (metrisch) 96 kg
Spannung 200/230 V
Frequenz 50/60 Hz