Learn More
Thermo Scientific™ CO2 und andere Inkubatorkalibrierungen, ISO 9001
Artikelnummer. 32018036 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Dauer:
1 Tag
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dauer Packungsgröße
32018036 1 Tag 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32018036 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. CALBCINC
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Kalibrierung von CO2- und anderen Inkubatoren umfasst CO2, Temperatur und Luftfeuchtigkeit. ISO 9001: Zertifikat mit Vorher- und Nachher-Daten. Regulatorische Anforderungen: Ideal zur Überprüfung der Geräteleistung gemäß den Herstellerspezifikationen.
Die Kalibrierung von CO2- und anderen Inkubatoren umfasst CO2, Temperatur und Luftfeuchtigkeit
  • ISO 9001: Zertifikat mit Vorher- und Nachher-Daten.
  • Regulatorische Anforderungen: Ideal für Organisationen, die die Geräteleistung gemäß den Herstellerspezifikationen überprüfen müssen. Messunsicherheiten sind nicht erforderlich.
  • Im Leistungsumfang enthalten: Kalibrierdaten im vorgefundenen und verlassenen Zustand; detailliertes Kalibrieretikett; liegt eine Einheit außerhalb der Toleranz, wird eine Justierung durchgeführt
  • Im akkreditierten Zertifikat enthalten: Serien-/Anlagennummer; Messdaten; Umgebungsbedingungen; Konformitätsbewertung; verwendete Referenzgeräte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) CO2-Inkubatoren
Dauer 1 Tag
Produkttyp Kalibrierung