Learn More
CO2-Standard, 2 g/l
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11708465 Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Menge:
100 Ampullen
Packungsgröße:
100 Ampullen
Artikelnummer. 11708465
Marke: Reagecon SC022C
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Verpackt in einzelnen 2 ml-Ampullen. Kohlendioxid-Standard, 2 g/l, Reagecon™ ist ein 2 g/l CO2 Trennmittel, das für Kalibrierungs- und Kontrollzwecke mit dem M965D Kohlendioxid-Analysator und für Softdrinks- und Brauereianwendungen verwendet wird. NIST-rückführbar.
Lösung aus 2 g/l wässrigem Kohlendioxid, verpackt in einzelnen 2 ml-Glasfläschchen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kohlendioxid
Verpackung 100 Ampulle
CAS 124-38-9, 7732-18-5
Dampfdruck 23 hPa bei 20 °C
Dichte 1.00739 g/cm3
Physikalische Form Flüssig
Summenformel CO2
Konzentration 2 g/l
Farbe Farblos
Schmelzpunkt 0 °C
Siedepunkt 100 °C
Synonym Kohlensäure
Löslichkeit Vollständig mit Wasser mischbar
InChI-Schlüssel CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=O)=O
IUPAC-Name Kohlendioxid
Molekulargewicht (g/mol) 44.009
PubChem CID 280
Menge 100 Ampullen
ChEBI CHEBI:16526
Formelmasse 44.01 mol