missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Coagulation Factor III/Tissue Factor Antibody (CL3807) [DyLight 594], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30290111 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30290111 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30290111

Marke: Novus Biologicals NBP261641DL594

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Coagulation Factor III/Tissue Factor Monoclonal antibody specifically detects Coagulation Factor III/Tissue Factor in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),KnockDown
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Coagulation Factor III/Tissue Factor
Anwendungen Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown
Klassifikation Monoclonal
Klon CL3807
Konjugat DyLight 594
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias CD142, CD142 antigen, Coagulation factor III, coagulation factor III (thromboplastin, tissue factor), FLJ17960, TF, TFA, Thromboplastin, tissue factor
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was developed using a recombinant protein derived from P13726, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2152
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4⪚C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.