Learn More
Novus Biologicals™ Coagulation Factor III/Tissue Factor Antibody Pair [HRP]
Tienda Bio Techne Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
15 Platten
5 Platten
missing translation for 'unitSize'
15 Stück
5 Stück
Descripción
This solid phase sandwich ELISA utilizes an antibody specific for Rat Coagulation Factor III/Tissue Factor.
Especificaciones
Especificaciones
| Assay-Bereich | 23.45 pg/mL |
| Assay-Empfindlichkeit: | 23.45-1500 pg/mL |
| Assay | Sandwich ELISA |
| Konjugat | HRP |
| Immunassay-Kit-Format | Sandwich-ELISA-Kit |
| Produkttyp | Antibody Pairs |
| Spezifität | This solid phase sandwich ELISA utilizes an antibody specific for Rat Coagulation Factor III/Tissue Factor. |
| Zielspezies | Ratte |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sandwich-ELISA |
| Gen-Alias | CD142, CD142 antigen, Coagulation factor III, coagulation factor III (thromboplastin, tissue factor), FLJ17960, TF, TFA, Thromboplastin, tissue factor |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido