missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Coagulation Factor X Antibody (058), HRP, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-89784H
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Coagulation Factor X Monoclonal specifically detects Coagulation Factor X in Human samples. It is validated for Sandwich ELISA Detection.
Spezifikation
| Coagulation Factor X | |
| Monoclonal | |
| HRP | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| 2159 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| ELISA | |
| 58 | |
| Sandwich ELISA Detection | |
| coagulation factor X, EC 3.4.21, EC 3.4.21.6, factor Xa, FX, FXA, prothrombinase, Stuart factor, Stuart-Prower factor | |
| This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Coagulation Factor X (NP_000495.1; Met1-Lys488). | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?