Learn More
Coagulation Factor X Antibody (3F2), Novus Biologicals™
Artikelnummer. p-200022621 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
50 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30043931 50 μL 50 Mikroliter
30043488 100 μL 100 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 30043931
Marke: Novus Biologicals NBP32659550ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Monoclonal Antibody
Coagulation Factor X Monoclonal antibody specifically detects Coagulation Factor X in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Coagulation Factor X
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon 3F2
Konjugat Unconjugated
Verdünnung ELISA, Immunohistochemistry 1:50-1:200
Zusammensetzung PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol
Gen-Alias coagulation factor X, EC 3.4.21, EC 3.4.21.6, factor Xa, FX, FXA, prothrombinase, Stuart factor, Stuart-Prower factor
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from Human Coagulation Factor X [UniProt P00742]
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 50 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2159
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG