Learn More
Greiner Bio-One Koagulationsröhrchen mit Natriumcitrat-Lösung
Artikelnummer. 13048702
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1,8 mL
3,5 ml
Verschlussfarbe:
Blau mit schwarzem Ring
Blau mit weißem Ring
Packungsgröße:
1200 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussfarbe unitSize
13048702 3,5 ml Blau mit schwarzem Ring -
13078692 1,8 mL Blau mit weißem Ring 1200 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13048702 Lieferant Greiner Bio-One Lieferanten-Nr. 454332
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Für routinemäßige Hämostase-Tests
  • 13 × 75 mm-Röhrchen mit gepufferter Trinatriumcitratlösung
  • 3.2 % (0.109 mol/l) Konzentration
  • Das Mischungsverhältnis ist ein Teil Citrat zu neun Teilen Blut, wenn das Röhrchen entsprechend der Markierung auf dem Etikett gefüllt wird
  • Glasklar mit gleicher oder besserer Leistung
  • Durch Spritzguss praktisch unzerbrechlich, daher sicherer als Glas
  • 18 Monate ab Herstellungsdatum haltbar
  • Der blaue nicht schraubbare Sicherheitsverschluss kann mit einem sanften Ziehen entfernt werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Natriumcitrat-Blutentnahmeröhrchen
Zusatzstoff 3,2%ige Citrat-Lösung
Material PET
Kapazität (metrisch) 3,5 ml
Verschlussfarbe Blau mit schwarzem Ring
Röhrchengröße 13 x 75 mm