Beschreibung
- Mantel
- Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle,
- 245 g/m2 - Köpergewebe
- Reverskragen
- Verdeckte Druckknopfleiste
- 1 aufgesetzte Brusttasche links
- 2 Seitentaschen
- Kurze Seitenschlitze, gerader Armabschluss, Rückenlänge ca. 96 cm
- Oeko-Tex Standard 100
- Größe: 40/42 bis 64/66, 90/94 bis 106/110
- Pflege: Waschgang bei 60 °C, nicht chloren, bügeln: 2 Punkte, trocken reinigen: P, Trockner: I Punkt
Spezifikation
Spezifikation
| Größe | 106/110 |
| Geschlecht | Herren |
| Material | Cotton, Polyester |
| Farbe | Blau |
| Verschlusstyp | Druckknöpfe |
| Einwegprodukt | Nein |
| Produkttyp | General Purpose Jacket |
| Dicke | 245 g/m² |