Learn More
BINDER™ Coated Heat Exchanger
Artikelnummer. 30238286 Alle ansehen BINDER Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
KB PRO 1600
KB PRO 260
KB PRO 470
KB PRO 720, KB PRO 1060
KBF PRO 130
KBF PRO 1600
KBF PRO 260
KBF PRO 470
KBF PRO 720, KBF PRO 1060
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 30238286
Marke: BINDER™ 80122462
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Heat exchanger that is coated in plastic to prevent damage.
Heat exchanger that is coated in plastic to prevent damage to the heat exchanger caused by corrosive sample material.
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) KB PRO 260
Material Aluminum
Typ Heat Exchanger