Learn More
Thermo Scientific™ ELISA Phosphate Coating Buffer
Artikelnummer. 10592615
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10592615 100 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10592615 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. CB07100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Zur Verwendung als Plattenbeschichtungspuffer für Invitrogen Antikörperpaare oder für die Entwicklung eines Sandwich-ELISA
  • ELISA Phosphat-Beschichtungspuffer ist für die Verwendung als Plattenbeschichtungspuffer für Invitrogen Antikörperpaare oder für die Entwicklung eines Sandwich-ELISA vorgesehen.
  • Der Puffer ist ein 10 mM Karbonatpuffer, pH 7,4.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Beschichtungspuffer
Menge 100 ml
Konjugat Enzyme Labeled
Form Konzentrat
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Inhalt und Lagerung Buffer. Store at RT.