missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cobalt, Co/Cr/Ni/Fe/Mo, Elgiloy, R30003, ARMI∣MBH
Click to view available options
Menge:
1 Ea.
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Cobalt, Co/Cr/Ni/Fe/Mo, Elgiloy, R30003, Ø38x3mm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Phosphorus/Boron/Nitrogen/Titanium/Copper/Niobium/Carbon/Tungsten/Oxygen/Vanadium/Tantalum/Aluminium/Silicon/Manganese/Molybdenum/Iron/Nickel/Chromium/Cobalt |
| CAS | 7440-48-4 |
| Menge | 1 Ea. |
| Form | Disc |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Phosphorus 0.0019 %/Boron 0.002 %/Nitrogen 0.0034 %/Titanium 0.004 %/Copper 0.005 %/Niobium 0.006 %/Carbon 0.008 %/Tungsten 0.008 %/Oxygen 0.009 %/Vanadium 0.009 %/Tantalum 0.01 %/Aluminium 0.011 %/Silicon 0.05 %/Manganese 2.36 %/Molybdenum 8.6 %/Iron 12.6 %/Nickel 15.9 %/Chromium 20.4 %/Cobalt 40.4 % |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur